4-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2002-25G B2002-5G
TCIAB2002-25GEA 113 EUR
TCIAB2002-25G TCIAB2002-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203.01 g/mol
Número MDL: MFCD00143261
Núm. CAS: 57848-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e702d3bf4c741f46f4e55152619265b6adb664f6&vid=f3b7565e8f19249aadc14e4b3fce831d6aca4406&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C