2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3010-25G B3010-5G
TCIAB3010-25GEA 128 EUR
TCIAB3010-25G TCIAB3010-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142875
Núm. CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d7c0e0751a6b1bd6708358246b020bd72c12827&vid=ab90bfb197c907f8cf41623d5de9139f10d57898&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C