3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1965-25G
B1965-5G
TCIAB1965-25GEA
82
EUR
TCIAB1965-25G
TCIAB1965-5G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo ≥99.0% (por GC)
3-Bromo-4-fluorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃BrFN MW: 200.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00055432 Núm. CAS: 79630-23-2 EINECS: 279-200-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 55.0 to 58.0 deg-C |