Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2887-25G B2887-5G
TCIAB2887-25GEA 138 EUR
TCIAB2887-25G TCIAB2887-5G
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-4-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Número MDL: MFCD00055370
Núm. CAS: 1006-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eb5c74e4014f8fc81315dd134b335787003a26&vid=9efc0381f95342ad3be05546468ff45c0984679a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C