Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1950-25G B1950-5G
TCIAB1950-25GEA 153 EUR
TCIAB1950-25G TCIAB1950-5G
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Número MDL: MFCD00143263
Núm. CAS: 112704-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba12066c03261859ea4a9258f8137da4a519d2ae&vid=7c7f440d808d8bf0ad4d3c6ed7dba1a33dcc9aaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity