1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3017-25G B3017-5G
TCIAB3017-25GEA 143 EUR
TCIAB3017-25G TCIAB3017-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Pto. Ebullición: 112°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042577
Núm. CAS: 136434-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d06b71b61b6748fad455fbb75a5e2826057e244e&vid=8c529880cf45ade83737ab2ff8f18b6161ea11aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C