1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
B2339-1G B2339-5G
TCIAB2339-1GEA 37 EUR
TCIAB2339-1G TCIAB2339-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00055530
Núm. CAS: 446-09-3
EINECS: 207-160-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e181cc6cad9ad54253f43e49ff49837c364805&vid=64b7dea3402881a6c5e6e447f2105ece049db820&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C