1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2007-25G B2007-5G
TCIAB2007-25GEA 159 EUR
TCIAB2007-25G TCIAB2007-5G
1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Densidad: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00040943
Núm. CAS: 2252-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a7d4f59fcd84341f20b211aac34aa2f2803a1b9&vid=bbba9e100c752ca3e7ef275edfa6d83662072ec7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %