1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1772-5G B1772-25G
TCIAB1772-5GEA 21 EUR
TCIAB1772-5G TCIAB1772-25G
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno
Formula: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040834
Núm. CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001c6bd25452f00a43fe7729faf8c71913aa793e&vid=44aff4b1f57b499a9c9c0ab50006beca44317fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %