2,6-Dibromo-4-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3531-25G
D3531-5G
TCIAD3531-25GEA
139
EUR
TCIAD3531-25G
TCIAD3531-5G
2,6-Dibromo-4-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dibromo-4-fluorofenol
Formula:
C₆H₃Br₂FO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002317 Núm. CAS: 344-20-7 EINECS: 206-451-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 and le 58.0 deg-C |