4-Bromo-2-fluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
B1835-25G B1835-5G
TCIAB1835-25GEA 76 EUR
TCIAB1835-25G TCIAB1835-5G
4-Bromo-2-fluorofenol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00011722
Núm. CAS: 2105-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20cca63aac6a0b4c9949ae88fa722aba5cbf9e59&vid=2a5dbc2867be2cb269b319865d45ef7ea711b051&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %