2-Bromo-5-fluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
B2040-25G B2040-5G
TCIAB2040-25GEA 201 EUR
TCIAB2040-25G TCIAB2040-5G
2-Bromo-5-fluorofenol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
Pto. Ebullición: 184 - 186 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00040939
Núm. CAS: 147460-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9fcc368d8b0d498ab291195b897257dfb74c4b4&vid=584d2553d8057509baf0b7fde20a23cf26baf584&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %