1-Bromo-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-iodobenzene
B0604-25G B0604-250G
TCIAB0604-25GEA 59 EUR
TCIAB0604-25G TCIAB0604-250G
1-Bromo-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
Pto. Ebullición: 122°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001051
Núm. CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fdaeed81367ff4a506cfc83690a4ea2a517428e&vid=5c703d59891860b1c9368e72feb4fd8e9234c1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency