2,4,6-Tribromoanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1088-25G T1088-500G
TCIAT1088-25GEA 26 EUR
TCIAT1088-25G TCIAT1088-500G
2,4,6-Tribromoanilina ≥99.0% (por GC)
2,4,6-Tribromoanilina
Formula: C₆H₄Br₃N
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118 °C
Densidad: 2,578 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007634
Núm. CAS: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,09610
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dfe3735f02ed1c9c12278307941b4380d8cccfd&vid=429fd4cf9a90b9cb9b277df7a10e50c855bd35d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C