2,5-Dibromoanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1989-25G D1989-5G
TCIAD1989-25GEA 91 EUR
TCIAD1989-25G TCIAD1989-5G
2,5-Dibromoanilina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromoanilina
Formula: C₆H₅Br₂N
Pto. Ebullición: 281 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00007636
Núm. CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4adaa6f767e098669fb14608f0b62ee5297a7d1&vid=3ef4676824bb19b6a4d1cd104823c8c039117c24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C