2-Bromoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0541-25G B0541-250G
TCIAB0541-25GEA 29 EUR
TCIAB0541-25G TCIAB0541-250G
2-Bromoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Pto. Ebullición: 229
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007632
Núm. CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2501016c67dcd17f771dc5f346f4abce627d16cb&vid=47c6bdc21f5690f0ad625f5d6f106cb50f054429&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %