3-Bromoanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0542-25G B0542-100G
TCIAB0542-25GEA 38 EUR
TCIAB0542-25G TCIAB0542-100G
3-Bromoanilina ≥98.0% (por GC)
3-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 251°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007757
Núm. CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&vid=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %