4-Bromoanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1393-25G B1393-500G B1393-100G
TCIAB1393-25GEA 19 EUR
TCIAB1393-25G TCIAB1393-500G TCIAB1393-100G
4-Bromoanilina ≥99.0% (por GC)
4-Bromoanilina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: 62…64 °C
Densidad: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007822
Núm. CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01c380f8aaff047017260221a2427168fc68358d&vid=021e60b67c6a99df117f7b0c39f33a1f0d987a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C