2,6-Dibromo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2414-25G D2414-500G
TCIAD2414-25GEA 43 EUR
TCIAD2414-25G TCIAD2414-500G
2,6-Dibromo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromo-4-nitroanilina
Formula: C₆H₄Br₂N₂O₂
Pto. de fusión: 204…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007639
Núm. CAS: 827-94-1
EINECS: 212-577-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=573d9a3c486bcafa8cb66d01ff38c599d4f9d61a&vid=8e363223bc97a7e3eac493b1c91d858ced3f2fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency