1,4-Dibromo-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0196-25G D0196-250G
TCIAD0196-25GEA 30 EUR
TCIAD0196-25G TCIAD0196-250G
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibromo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Pto. de fusión: 81…85 °C
Densidad: 2,374 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007046
Núm. CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0da2e007a9de6402f7fcc6eb47b9db06fe78747b&vid=8e0317acdd1553da096852bc470228775552b8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity