1-Bromo-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromonitrobenzene
B0622-25G B0622-500G B0622-100G
TCIAB0622-25GEA 33 EUR
TCIAB0622-25G TCIAB0622-500G TCIAB0622-100G
1-Bromo-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. Ebullición: 264°C
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007045
Núm. CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6563644026910485c7d694b3e2b3b0d3147ecb49&vid=d18f668d091b3b57ca69bc83850d6fe989865aed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency