1-Bromo-3-nitrobenceno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Peligro
B0623-25G B0623-500G B0623-100G
TCIAB0623-25GEA 28 EUR
TCIAB0623-25G TCIAB0623-500G TCIAB0623-100G
1-Bromo-3-nitrobenceno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Bromo-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Pto. Ebullición: 256
Densidad: 1.969
Pto. de inflamación: 110 (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024298
Núm. CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=320c2c581091557816958aa75c919c6c927d9b37&vid=08edfe04c1f66820286b281e268a7d3e5d3e655b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency