2-Bromo-4-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-methoxy-4-nitrobenzene
B2830-25G B2830-5G
TCIAB2830-25GEA 309 EUR
TCIAB2830-25G TCIAB2830-5G
2-Bromo-4-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-nitroanísol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Número MDL: MFCD00041242
Núm. CAS: 5197-28-4
EINECS: 225-983-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38240cb7adf2a22df93f61d250da67a7ae18bff9&vid=42cf6102efcc485c2fd7725160d99422b77c66df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C