4-Bromo-3-nitroanísol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
B3420-25G
B3420-5G
TCIAB3420-25GEA
107
EUR
TCIAB3420-25G
TCIAB3420-5G
4-Bromo-3-nitroanísol ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-3-nitroanísol
Formula:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232,03 g/mol Pto. Ebullición: 154°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051511 Núm. CAS: 5344-78-5 EINECS: 226-290-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...