3-Bromoanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-methoxybenzene
B0545-250G B0545-25G
TCIAB0545-250GEA 92 EUR
TCIAB0545-250G TCIAB0545-25G
3-Bromoanísol ≥98.0% (por GC)
3-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000081
Núm. CAS: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951772af1827ce40be603e77eeb9c83cc45c0d5d&vid=48c19e36e38b634ed096f5c57640dde3a7e71200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %