4-Bromoanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0547-500G B0547-25G B0547-100G
TCIAB0547-500GEA 61 EUR
TCIAB0547-500G TCIAB0547-25G TCIAB0547-100G
4-Bromoanísol ≥97.0% (por GC)
4-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,457 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000097
Núm. CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Índice Merck: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859125b799f9f3e651e9034406cca25a7e66b0e3&vid=d8869bf90f325b7c5cd0164e9799fb17f86d2306&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %