4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
B1481-25G B1481-5G
TCIAB1481-25GEA 53 EUR
TCIAB1481-25G TCIAB1481-5G
4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-1,3-dimetoxibenceno
Formula: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Densidad: 1,507 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00009844
Núm. CAS: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b228fc464f9aad37abe4629e4436360ee7dd63d&vid=1b228fc464f9aad37abe4629e4436360ee7dd63d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %