2,6-Dibromofenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
D3384-25G D3384-5G
TCIAD3384-25GEA 256 EUR
TCIAD3384-25G TCIAD3384-5G
2,6-Dibromofenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,6-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002152
Núm. CAS: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60cad59d4b04a48666e3fe30008051a569d0b1b&vid=aa45193e35adb93d382931fd68740baa572b54d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency