2,4-Dibromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0265-25G D0265-500G D0265-100G
TCIAD0265-25GEA 29 EUR
TCIAD0265-25G TCIAD0265-500G TCIAD0265-100G
2,4-Dibromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Pto. Ebullición: 239°C
Pto. de fusión: 38 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002149
Núm. CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dccd74d0e0a7e0650c2e63e33d413fa6af47ab2&vid=395671205865c1784a4142ff12440ff38aaab918&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency