2-Bromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0630-25G
B0630-500G
B0630-100G
TCIAB0630-25GEA
46
EUR
TCIAB0630-25G
TCIAB0630-500G
TCIAB0630-100G
2-Bromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromofenol
Formula:
C₆H₅BrO Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 5,6 °C Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 42°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002146 Núm. CAS: 95-56-7 EINECS: 202-432-7 UN: 2929 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,01428 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |