3-Bromofenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0629-25G B0629-500G B0629-100G
TCIAB0629-25GEA 35 EUR
TCIAB0629-25G TCIAB0629-500G TCIAB0629-100G
3-Bromofenol ≥95.0% (por GC)
3-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
Pto. Ebullición: 237°C
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002253
Núm. CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49e1f46d845f93dbbf509dfd09f26b441a05967a&vid=e27c6fecbbca949478cbe8832a8ff8c38d40755d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %