2,4,6-Tribromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0349-25G T0349-500G
TCIAT0349-25GEA 16 EUR
TCIAT0349-25G TCIAT0349-500G
2,4,6-Tribromofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,6-Tribromofenol
Formula: C₆H₃Br₃O
MW: 330.8 g/mol
Pto. Ebullición: 290
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002150
Núm. CAS: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,09613
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=559a258f35aeaf513a6a443ed7d52021c616f4d8&vid=183a111268b48c908f7a6c9a84c44ede0e8e5104&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency