2-Nitrobenzaldehído ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0130-25G N0130-500G N0130-100G
TCIAN0130-25GEA 48 EUR
TCIAN0130-25G TCIAN0130-500G TCIAN0130-100G
2-Nitrobenzaldehído ≥99.0% (por GC)
2-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: 41…43 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007132
Núm. CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Índice Merck: 14,06586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49d25fec34193c46716fd8eef9f9f7934819c56&vid=706622d1034c6cf2ec5fb1bb3b5f4e54367172b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency