3-Nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0129-25G N0129-500G
TCIAN0129-25GEA 17 EUR
TCIAN0129-25G TCIAN0129-500G
3-Nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007249
Núm. CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Índice Merck: 12,06684
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e640551dfa70207e0d17b6246d1ce5215b6d1477&vid=e5dff4df3ef7a5e62367519f7ab53ec402a9a829&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity