4-Nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0559-25G N0559-500G N0559-100G
TCIAN0559-25GEA 26 EUR
TCIAN0559-25G TCIAN0559-500G TCIAN0559-100G
4-Nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₃
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106 °C
Densidad: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007346
Núm. CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Índice Merck: 14,06587
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=944429aa53135b1480f042068acf22b0bceabc16&vid=f2704327411add31565cb5c58ee388c99382237e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 107.0 deg-C