3-Nitrosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
N0823-1G N0823-5G
TCIAN0823-1GEA 78 EUR
TCIAN0823-1G TCIAN0823-5G
3-Nitrosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Nitrosalicilaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Número MDL: MFCD00041874
Núm. CAS: 5274-70-4
EINECS: 226-098-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18a2813d881285b07bb777cf52e549dfe910af12&vid=c9ed58cf571ac0ed35abd9cd7c51d59c95076049&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C