5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1039-25G H1039-5G
TCIAH1039-25GEA 258 EUR
TCIAH1039-25G TCIAH1039-5G
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007332
Núm. CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef3601dab37aa8144f5f1104bfc5f3901d76e60f&vid=e7a68b7f3781f05b42b78e7254d95052de072fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency