4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0924-25G H0924-5G
TCIAH0924-25GEA 96 EUR
TCIAH0924-25G TCIAH0924-5G
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007117
Núm. CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df951c45a8b44a1ad8465c3703899afcf32d4481&vid=6a2721855e29b224a322f57f9331dff6a7ead421&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency