m-Anisaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methoxybenzaldehyde
A0478-25ML A0478-500ML A0478-100ML
TCIAA0478-25MLEA 31 EUR
TCIAA0478-25ML TCIAA0478-500ML TCIAA0478-100ML
m-Anisaldehído ≥98.0% (por GC)
m-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 230°C
Densidad: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003361
Núm. CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193bb14af59f5cc8e9ad0519382265417c12b167&vid=05b16461bdea8f5103bb8592abd4651806e69d39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %