4-terc-Butoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3312-25G B3312-5G
TCIAB3312-25GEA 140 EUR
TCIAB3312-25G TCIAB3312-5G
4-terc-Butoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butoxibenzaldehído
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040800
Núm. CAS: 57699-45-3
EINECS: 260-909-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&vid=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %