4-Etoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0042-25G
E0042-500G
TCIAE0042-25GEA
22
EUR
TCIAE0042-25G
TCIAE0042-500G
4-Etoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Etoxibenzaldehído
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Pto. Ebullición: 255°C Pto. de inflamación: 75°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003388 Núm. CAS: 10031-82-0 EINECS: 233-093-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...