2-Hidroxi-m-anisaldehído ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0262-25G H0262-500G H0262-100G
TCIAH0262-25GEA 27 EUR
TCIAH0262-25G TCIAH0262-500G TCIAH0262-100G
2-Hidroxi-m-anisaldehído ≥99.0% (por GC)
2-Hidroxi-m-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 268°C
Pto. de fusión: 40…42 °C
Densidad: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003322
Núm. CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee811599c2603ce1b901ddbceceaec385739ff96&vid=05f4aa6dd5114599b9e45d1858b8fbd629ef960f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency