4-Metoxisalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
H0699-25G H0699-5G
TCIAH0699-25GEA 153 EUR
TCIAH0699-25G TCIAH0699-5G
4-Metoxisalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metoxisalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: 42…43 °C
Densidad: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003327
Núm. CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6867971e1ab62d251f484c2b3a94e672630914a&vid=7aef82a984d63e77263c6ce2a01f9c34416413c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C