5-Metoxisalicilaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
H0881-25G H0881-5G
TCIAH0881-25GEA 180 EUR
TCIAH0881-25G TCIAH0881-5G
5-Metoxisalicilaldehído ≥96.0% (por GC)
5-Metoxisalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de fusión: 51…52 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003332
Núm. CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8609b4dd7c5f884f12d8393e8632844181e46ca&vid=feb74e6213abe502ecd000bc64d6cda8a861b5d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %