3-Hidroxi-p-anisaldehído ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0263-25G H0263-250G
TCIAH0263-25GEA 32 EUR
TCIAH0263-25G TCIAH0263-250G
3-Hidroxi-p-anisaldehído ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Hidroxi-p-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 68…70 °C
Densidad: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003369
Núm. CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8720dc4a42c4e88cdba6c98722c6bc411b22dda&vid=9f5f5629e329bc5bb950624cb2aa34e70a90ce40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity