Vainillina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
H0264-25G
H0264-500G
TCIAH0264-25GEA
30
EUR
TCIAH0264-25G
TCIAH0264-500G
Vainillina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Vainillina
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 284°C Pto. de fusión: 82 Pto. de inflamación: 153 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006942 Núm. CAS: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Índice Merck: 14,09932 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.5 to 83.5 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |