2,4-Dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0626-25G D0626-500G D0626-100G
TCIAD0626-25GEA 67 EUR
TCIAD0626-25G TCIAD0626-500G TCIAD0626-100G
2,4-Dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003311
Núm. CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586f648ddb467d302b7ac3ff3984a8e4f41a3f43&vid=2c4e1e5c40d48b688dccb42b76e0e5355a1e33aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency