2,5-Dimetoxibenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1111-25G D1111-250G
TCIAD1111-25GEA 43 EUR
TCIAD1111-25G TCIAD1111-250G
2,5-Dimetoxibenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2,5-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003314
Núm. CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07b6782750bfecff2e00fdf947e9cdfa6e347fb3&vid=871aed331f5207e16a92f2bd31a3ee01d98913e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity