Veratraldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,4-Dimetoxibenzaldehído

D0507-25G D0507-500G D0507-100G
TCIAD0507-25GEA 16 EUR
TCIAD0507-25G TCIAD0507-500G TCIAD0507-100G
Veratraldehído ≥98.0% (por GC)
Veratraldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 281 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003363
Núm. CAS: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Índice Merck: 14,09951
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94e7b5794c81ff0d70bf6056cb3ceefd901bc40c&vid=288e461417391faf1a9b591f620b8d1d2c655790&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR