3,5-Dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1164-25G D1164-5G
TCIAD1164-25GEA 112 EUR
TCIAD1164-25G TCIAD1164-5G
3,5-Dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de fusión: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003366
Núm. CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a161405ed2dbf03e033742d1f7aa13fec04dfa&vid=708d029947183536225df636ea0e2a77ff708091&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency